Läs mer
Lauda™ Termostaterande vätska
Produktkod. 13217949
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 l
Förpackningsstorlek:
20 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13217949 20 l 20 L
1 options
Produktkod. 13217949 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer LZB 316
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 l
Temperaturområde -20 °C till +180 °C
Typ Termostaterande vätska
Kvantitet 20 L
Temperatur (metrisk) Max 180 °C