Läs mer
Corning™ Thermowell™ Guld 96-brunnars polypropen PCR mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10591013 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Klart
Kjol stil:
Full
Halv
Upphöjd
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10591013
Brand: Corning™ 3753
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i hel, halv och förhöjd kjol
Corning Thermowell GOLD 96-brunnars PCR mikroplattor erbjuds i fyra format för att säkerställa maximal flexibilitet och en perfekt matchning för dina applikationer. Originalet Thermowell 96-brunnars PCR-mikroplattor har universell passform och kan skäras i 3 x 8-brunnars segment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DNas, RNas-fri
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Färg Klart
Kjol stil Halv
Material Polypropen
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För automatisering, RT-PCR-applikationer
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
Kvantitet 50/Cs.