Läs mer
Corning™ Thermowell™ Guld 96-brunnars polypropen PCR mikroplattor
Handla allt Corning Produkter
Färg:
Klart
Kjol stil:
Full
Halv
Upphöjd
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Corning Thermowell GOLD 96-brunnars PCR mikroplattor erbjuds i fyra format för att säkerställa maximal flexibilitet och en perfekt matchning för dina applikationer. Originalet Thermowell 96-brunnars PCR-mikroplattor har universell passform och kan skäras i 3 x 8-brunnars segment.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DNas, RNas-fri |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Kjol stil | Halv |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | För automatisering, RT-PCR-applikationer |
| Visa mer |