Läs mer
ι,theta-Dihydroxy-3-pentyl-2-oxiraneundecanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iota,theta-Dihydroxy-3-pentyl-2-oxiraneundecanoic Acid |
| CAS | 127105-40-2 |
| Molekylformel | C18 H34 O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 9,10-Dihydroxy-11-(3-pentyloxiran-2-yl)undecanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O5/c1-2-3-7-11-16-17(23-16)13-15(20)14(19)10-8-5-4-6-9-12-18(21)22/h14-17,19-20H,2-13H2,1H3,(H,21,22) |
| LEDER | CCCCCC1OC1CC(O)C(O)CCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 9,10-dihydroxy-11-(3-pentyloxiran-2-yl)undecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.46 |
| Formel vikt | 330.241 |