Läs mer
Thiabendazole-5-hydroxy 10 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315280
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30315280 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30315280 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRELA17450500ME
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiabendazole-5-hydroxy
CAS 948-71-0
Analyt- eller komponentnamn Thiabendazole-5-hydroxy
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H7 N3 O S
Koncentration 10 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 1H-Benzimidazol-5-ol, 2-(4-thiazolyl)- (9CI), 5(or 6)-Benzimidazolol, 2-(4-thiazolyl)- (7CI), 5-Benzimidazolol, 2-(4-thiazolyl)- (8CI), 2-(4-Thiazolyl)-1H-benzimidazol-6-ol, 5-Hydroxythiabendazole
InChI formel InChI=1S/C10H7N3OS/c14-6-1-2-7-8(3-6)13-10(12-7)9-4-15-5-11-9/h1-5,14H,(H,12,13)
Lösningstyp Single Solution
LEDER Oc1ccc2[nH]c(nc2c1)c3cscn3
IUPAC-namn 2-(1,3-thiazol-4-yl)-1H-benzimidazol-5-ol
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 217.25
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 217.031 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.