missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thiabendazole-5-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiabendazole-5-hydroxy |
| CAS | 948-71-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Thiabendazole-5-hydroxy |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C10 H7 N3 O S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1H-Benzimidazol-5-ol, 2-(4-thiazolyl)- (9CI), 5(or 6)-Benzimidazolol, 2-(4-thiazolyl)- (7CI), 5-Benzimidazolol, 2-(4-thiazolyl)- (8CI), 2-(4-Thiazolyl)-1H-benzimidazol-6-ol, 5-Hydroxythiabendazole |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7N3OS/c14-6-1-2-7-8(3-6)13-10(12-7)9-4-15-5-11-9/h1-5,14H,(H,12,13) |
| LEDER | Oc1ccc2[nH]c(nc2c1)c3cscn3 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?