Läs mer
Thiabendazole-d4 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiabendazole-d4 |
| CAS | 1190007-20-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 D4 H3 N3 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4,5,6,7-Tetradeuterio-2-(1,3-thiazol-4-yl)-1H-benzimidazole, 2-(1,3-Thiazol-4-yl)-1H-benzimidazole-4,5,6,7-d4, Thiabendazole-d4, Tiabendazole-d4, Tiabendazole-D4 (benzimidazole-4,5,6,7-D4)','Thiabendazole D4 (benzimidazol 4,5,6,7 D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7N3S/c1-2-4-8-7(3-1)12-10(13-8)9-5-14-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]c(nc2c1[2H])c3cscn3 |
| IUPAC-namn | 4-(4,5,6,7-tetradeuterio-1H-benzimidazol-2-yl)-1,3-thiazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.272 |
| Visa mer |