missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thiabendazole, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30326314
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30326314 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30326314 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC17450000100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Thiabendazole
CAS 148-79-8
Analyt- eller komponentnamn Thiabendazole
Frakt skick +20°C
Molekylformel C10 H7 N3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-(1,3-Thiazol-4-yl)-1H-benzimidazole, 2-(4-Thiazolyl)-1H-benzimidazole, 2-(4-Thiazolyl)-1H-benzoimidazole, 2-(4-Thiazolyl)benzimidazole, 2-(4-Thiazoyl)benzimidazole, 2-(4-Triazolyl)benzimidazole, 2-(4'-Thiazolyl)benzimidazole, 2-(4'-Thiazoyl)benzimidazole, 4-(1H-Benzimidazol-2-yl)thiazole, 5-(4-Thiazolyl)benzimidazole, Amolden HS, Bovizole, Chemviron TK 100, Cropasal, Drawipas, Eprofil, Equizole, G 491, Hokkustar HP, Hokustar HP, Irgaguard F 3000, Lombristop, MK 360, MSD 18, Marukacide M 101, Mertect, Mertect 160, Mertect 340F, Mertect LSP, Metasol TK 100, Metasol TK 25, Metasol TK 25AD, Metasol TK 50AD, Mintesol, Mintezol, Minzolum, NSC 525040, NSC 90507, Nemapan, Omnizole, Ormogal, Pitrizet, Polival, Sanaizol 100, Sanaizol TBZ-FL 25, Sistesan, Storite, Syntol M 100, TBZ, TBZ (fungicide), TBZ 6, TBZ 60W, TK 25AD, Tebuzate, Tecta, Tectab, Tecto, Tecto 10P, Tecto 40F, Tecto 60, Tecto B, Thiaben, Thiabendazol, Thiabendazole, Thiabendole, Thiabenzole, Thibendole, Thibenzol, Thibenzole, Thibenzole 200, Tiabenda, Tiabendazol, Tiabendazole, Tibimix 20, Top Form Wormer, Triasox
InChI formel InChI=1S/C10H7N3S/c1-2-4-8-7(3-1)12-10(13-8)9-5-14-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)
LEDER c1ccc2[nH]c(nc2c1)c3cscn3
IUPAC-namn 4-(1H-benzimidazol-2-yl)-1,3-thiazole
Molekylvikt (g/mol) 201.25
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 201.0361 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.