missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thiabendazole, MedChemExpress

Produktkod. 16480848
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16480848 5 g
16402119 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16480848 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0263

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Thiabendazole inhibites the mitochondrial helminth-specific enzyme, fumarate reductase, with anthelminthic property.

Thiabendazole inhibites the mitochondrial helminth-specific enzyme, fumarate reductase, with anthelminthic property.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Thiabendazole
Fysisk form Solid
CAS 148-79-8
Färg White
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H7N3S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 2-(4-Thiazolyl)benzimidazole
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (248.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER C1(C2=CSC=N2)=NC3=CC=CC=C3N1
Molekylvikt (g/mol) 201.25
Formel vikt 201.25
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.