missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thiabendazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiabendazole |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7N3S/c1-2-4-8-7(3-1)12-10(13-8)9-5-14-6-11-9/h1-6H,(H,12,13) |
| Formel vikt | 201.0361 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?