Läs mer
Thiacloprid-amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiacloprid-amide |
| CAS | 676228-91-4 |
| Molekylformel | C10 H11 Cl N4 O S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Urea','[3-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-thiazolidinylidene]- (9CI), N-[3-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-thiazolidinylidene]urea, Thiacloprid-amide, M02 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClN4OS/c11-8-2-1-7(5-13-8)6-15-3-4-17-10(15)14-9(12)16/h1-2,5H,3-4,6H2,(H2,12,16)/b14-10- |
| LEDER | NC(=O)\N=C\1/SCCN1Cc2ccc(Cl)nc2 |
| IUPAC-namn | (Z)-[3-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-1,3-thiazolidin-2-ylidene]urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.74 |
| Formel vikt | 270.0342 |