Läs mer
Thiacloprid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiacloprid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9ClN4S/c11-9-2-1-8(5-13-9)6-15-3-4-16-10(15)14-7-12/h1-2,5H,3-4,6H2/b14-10- |
| Formel vikt | 252.0236 |