Läs mer
Thialdine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thialdine |
| CAS | 638-17-5 |
| Molekylformel | C6H13NS2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2α,4α,6α)-Dihydro-2,4,6-trimethyl-4H-1,3,5-dithiazine, 2,4,6-Trimethyldihydro-1,3,5-dithiazine, 2,4,6-Trimethylperhydro-1,3,5-dithiazine, 2,4,6-Trimethylperhydro-1,3-dithiazine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NS2/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-7H,1-3H3/t4-,5+,6- |
| LEDER | C[C@@H]1N[C@H](C)S[C@H](C)S1 |
| IUPAC-namn | (4R,6S)-2,4,6-trimethyl-1,3,5-dithiazinane |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.3 |
| Formel vikt | 163.0489 |