missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thiamazole EP Impurity C (as Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
Thiamazole EP Impurity C (as Hydrochloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole Hydrochloride |
| CAS | 858220-92-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H8 N2 S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Thiamazole Imp. C (EP), Methimazole USP Related Compound C, Methimazole USP RC C, 1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole Hydrochloride, Thiamazole Imp. C (EP) as Hydrochloride, Methimazole Related Compound C as Hydrochloride, Thiamazole Impurity C as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2S.ClH/c1-7-4-3-6-5(7)8-2;/h3-4H,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CSc1nccn1C |
| IUPAC-namn | 1-methyl-2-methylsulfanylimidazole;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?