missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thiamazole, LoGiCal

Produktkod. 30458884
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458884 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30458884 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0889.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Methyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole
CAS 14486-52-3
Analyt- eller komponentnamn 1-Methyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H8 N2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole, Thiamazole Imp. C (EP), 1H-Imidazole, 1-methyl-2-(methylthio)- (9CI), Imidazole, 1-methyl-2-(methylthio)- (8CI), 1-Methyl-2-(methylthio)imidazole, 2-Methylthio-3-methylimidazole, Methimazole USP Related Compound C, Methimazole USP RC C, Methimazole Related Compound C, Thiamazole Impurity C
InChI formel InChI=1S/C5H8N2S/c1-7-4-3-6-5(7)8-2/h3-4H,1-2H3
Lösningstyp Neat
LEDER CSc1nccn1C
IUPAC-namn 1-methyl-2-methylsulfanylimidazole
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 128.2
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 128.0408 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.