Läs mer
Thiamazol, Mikromol™
Produktkod. 17923426
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17923426 500 mg
1 options
Produktkod. 17923426 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0889.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Thiamazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methimazol
CAS 60-56-0
Analyt- eller komponentnamn Methimazol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H6 N2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole, Thiamazole Imp. C (EP), 1H-Imidazole, 1-methyl-2-(methylthio)- (9CI), Imidazole, 1-methyl-2-(methylthio)- (8CI), 1-Methyl-2-(methylthio)imidazole, 2-Methylthio-3-methylimidazole, Methimazole USP Related Compound C, Methimazole USP RC C, Thiamazole, Methimazole, 1,3-Dihydro-1-methyl-2H-imidazole-2-thione, 1-Methylimidazole-2-thiol, 1-Methyl-2-mercaptoimidazole, Mercazolyl, 2H-Imidazole-2-thione, 1,3-dihydro-1-methyl-, 4-Imidazoline-2-thione, 1-methyl- (6CI,7CI), Imidazole-2-thiol, 1-methyl- (8CI), 1-Methyl-1,3-dihydroimidazole-2-thione, 1-Methyl-1H-imidazole-2-thiol, 1-Methyl-2-mercapto-1H-imidazole, 1-Methyl-4-imidazoline-2-thione, 1-Methylimidazole-2(3H)-thione, 1-Methylimidazole-2-thione, 2-Mercapto-1-methyl-1H-imidazole, 2-Mercapto-1-methylimidazole, 2-Mercapto-N-methylimidazole, Basolan, Danantizol, Favistan, Frentirox, MMI, Mercaptazole, Mercazole, Metazolo, Methimazol, Methylmercaptoimidazole, Metizol, Metothyrin, Metothyrine, Metotirin, N-Methyl-2-mercaptoimidazole, N-Methylimidazolethiol, NSC 38608, Strumazol, Tapazole, Thacapzol, Thiamazol, Thycapzol, Thymidazol, Thymidazole, Thyrozol
InChI formel InChI=1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7)
LEDER CN1C=CNC1=S
IUPAC-namn 3-metyl-1H-imidazol-2-thion
Molekylvikt (g/mol) 114.17
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 114,0252 g/mol