Läs mer
Thiamet G, MedChemExpress
Produktkod. 16473316
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16473316 25 mg -
16427977 5 mg -
16421467 50 mg -
16415258 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16473316 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12588
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Thiamet G is a potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA), which acts to remove O-GlcNAc from modified proteins, with Ki of 20 nM for human OGA.
Thiamet G is a potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA), which acts to remove O-GlcNAc from modified proteins, with Ki of 20 nM for human OGA.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiamet G
Fysisk form Powder
CAS 1009816-48-1
Färg White
Kvantitet 25 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H16N2O4S
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (201.37 mM) ∣DMSO : ≥ 45 mg/mL (181.23 mM)
LEDER O[C@H]1[C@H](O)[C@@]2([H])N=C(NCC)S[C@@]2([H])O[C@@H]1CO
Molekylvikt (g/mol) 248.3
Formel vikt 248.3
Procent renhet 98.32%