Läs mer
Thiamethoxam 1000 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316132
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316132 1 ml
1 options
Produktkod. 30316132 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17453000TO1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiamethoxam
CAS 153719-23-4
Analyt- eller komponentnamn Thiamethoxam
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H10 Cl N5 O3 S
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4H-1,3,5-Oxadiazin-4-imine, 3-[(2-chloro-5-thiazolyl)methyl]tetrahydro-5-methyl-N-nitro-, 3-[(2-Chloro-5-thiazolyl)methyl]tetrahydro-5-methyl-N-nitro-4H-1,3,5-oxadiazin-4-imine, A 97565N, A 9765N, Actara, Actara 25WG, Actara 2GR, Adage, Adage 5FS, CGA 293343, Centric, Cruiser, Cruiser 350FS, Cruiser 5FS, Cruiser 600FS, Cruiser A 9765, Diacloden, FS 350, FS 600, FS 600 (insecticide), Flagship, Meridian, Optigard, Platinum (insecticide), Platinum 240SC, Thiamethoxam, WS 70, WS 70 (insecticide), Xamox
InChI formel InChI=1S/C8H10ClN5O3S/c1-12-4-17-5-13(8(12)11-14(15)16)3-6-2-10-7(9)18-6/h2H,3-5H2,1H3
LEDER CN1COCN(Cc2cnc(Cl)s2)C1=N[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn N-[3-[(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene]nitramide
Lösningsmedel eller matris Toluene
Molekylvikt (g/mol) 291.71
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 291.0193 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.