Läs mer
Thiamethoxam-d3 (N-methyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiamethoxam-d3 |
| CAS | 1294048-82-0 |
| Molekylformel | C8 H7 D3 Cl N5 O3 S |
| Kvantitet | 0.005 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10ClN5O3S/c1-12-4-17-5-13(8(12)11-14(15)16)3-6-2-10-7(9)18-6/h2H,3-5H2,1H3/b11-8-/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])N1COCN(Cc2cnc(Cl)s2)/C/1=N\N(=O)=O |
| IUPAC-namn | (NZ)-N-[3-[(2-chlorothiazol-5-yl)methyl]-5-(trideuteriomethyl)-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene]nitramide |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.7338 |
| Formel vikt | 294.0381 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |