Läs mer
Thiamethoxam-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiamethoxam-d3 |
| CAS | 1294048-82-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 H7 D3 Cl N5 O3 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Thiamethoxam D3 (Methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10ClN5O3S/c1-12-4-17-5-13(8(12)11-14(15)16)3-6-2-10-7(9)18-6/h2H,3-5H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1COCN(Cc2cnc(Cl)s2)C1=N[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-[3-[(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-5-(trideuteriomethyl)-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene]nitramide |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.7332 |
| Visa mer |