Läs mer
Tiametoxam, Thermo Scientific™
Produktkod. 17710579 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17710579 1 g
1 options
Produktkod. 17710579 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 470050010
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tiametoxam
CAS 153719-23-4
Synonym 3-(2-klor-5-tiazolylmetyl)tetrahydro-5-metyl-N-nitro-4H-1,3,5-oxadiazin-4-imin
Kvantitet 1 g
Smältpunkt 137 °C till 143 °C
Frakt skick Inga speciella krav
Produktlinje Livsvetenskap
Molekylformel C8 H10 Cl N5 O3 S
Fysisk form Pulver eller Kristaller
Färg Vit till ljusgul till ljusbeige
Renhet ≥97,5 %