Läs mer
Tiaminacetat hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiamine Acetate Hydrochloride |
| CAS | 1037-29-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14H19N4O2S.HCl.Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Thiazolium','5-[2-(acetyloxy)ethyl]-3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-','chloride','hydrochloride (1:1:1), Thiamine','acetate (ester)','monohydrochloride (8CI), Thiamine','acetate','hydrochloride (7CI), Thiazolium','5-[2-(acetyloxy)ethyl]-3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-','chloride','monohydrochloride (9CI), Thiamine Hydrochloride Imp. G (EP) as Chloride Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N4O2S.2ClH/c1-9-13(4-5-20-11(3)19)21-8-18(9)7-12-6-16-10(2)17-14(12)15;;/h6,8H,4-5,7H2,1-3H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1 |
| LEDER | Cl.[Cl-].CC(=O)OCCc1sc[n+](Cc2cnc(C)nc2N)c1C |
| IUPAC-namn | 2-[3-[(4-amino-2-metylpyrimidin-5-yl)metyl]-4-metyl-1,3-tiazol-3-ium-5-yl]etylacetat; klorid; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 379.31 |
| Visa mer |