Läs mer
Thiamin-d3 hydroklorid, TRC
Produktkod. 30457200
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457200 10 mg
30453467 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30457200 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT34418710MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiamine-d3 Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C12H15D3Cl2N4OS
Kvantitet 10 mg
Synonym 3-[(4-Amino-2-(methyl-d3)-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-chloridethiazolium Hydrochloride, Aneurine-d3 Hydrochloride, Apate Drops-d3, Beatine-d3, Bedome-d3, Begiolan-d3, Eskapen-d3, Eskaphen-d3, Thiamin-d3 Dichloride, Vinothiam-d3, Vitamin B1-d3 Hydrochloride, Vitaneuron-d3
InChI formel InChI=1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1/i2D3;;
LEDER OCCC1=C(C)[N+](CC2=CN=C(C([2H])([2H])[2H])N=C2N)=CS1.[Cl-].Cl
IUPAC-namn 3-((4-amino-2-(metyl-d3)pyrimidin-5-yl)metyl)-5-(2-hydroxyetyl)-4-metylthiazol-3-ium
Molekylvikt (g/mol) 340.29
Formel vikt 339.08