Learn More
Thiamine-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Thiamine-d3 Hydrochloride |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C12H15D3Cl2N4OS |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | 3-[(4-Amino-2-(methyl-d3)-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-chloridethiazolium Hydrochloride, Aneurine-d3 Hydrochloride, Apate Drops-d3, Beatine-d3, Bedome-d3, Begiolan-d3, Eskapen-d3, Eskaphen-d3, Thiamin-d3 Dichloride, Vinothiam-d3, Vitamin B1-d3 Hydrochloride, Vitaneuron-d3 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1/i2D3;; |
| SMILES | OCCC1=C(C)[N+](CC2=CN=C(C([2H])([2H])[2H])N=C2N)=CS1.[Cl-].Cl |
| IUPAC Name | 3-((4-amino-2-(methyl-d3)pyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium |
| Molecular Weight (g/mol) | 340.29 |
| Formula Weight | 339.08 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?