Läs mer
Tiaminhydroklorid 10 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314704
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314704 1 ml
1 options
Produktkod. 30314704 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17455000AL10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiamine Hydrochloride
CAS 67-03-8
Analyt- eller komponentnamn Thiamine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H17 N4 O S . Cl . Cl H
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1, Thiamine monohydrochloride, 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride monohydrochloride, Aneurine hydrochloride, Apate drops, Beatine, Bedome, Begiolan, Benerva, Bequin, Berin, Betabion, Betalin S, Betaxin, Bethiazine, Beuion, Bevitine, Bewon, Biamine, Biuno, Bivatin, Bivita, Clotiamina, Eskapen, Eskaphen, Lixa-Beta, Metabolin, Slowten, THD, Thiadoxine, Thiamin chloride, Thiamin dichloride, Thiamin hydrochloride, Thiaminal, Thiamine chloride, Thiamine chloride hydrochloride, Thiamine dichloride, Thiamine hydrochloride, Thiaminium chloride, Thiaminium chloride hydrochloride, Thiamol, Thiavit, Tiamidon, Tiaminal, Trophite, Vetalin S, Vinothiam, Vitamin B1 hydrochloride, Vitaneuron, 3-(4-Amino-2-methylpyrimidyl-5-methyl)-4-methyl-5,beta-hydroxyethylthiazolium chloride hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
LEDER Cl.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCO)c2C)c(N)n1
IUPAC-namn 2-[3-[(4-amino-2-metylpyrimidin-5-yl)metyl]-4-metyl-1,3-tiazol-3-ium-5-yl]etanol; klorid; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 337.27
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 336,0578 g/mol