Läs mer
Tiaminhydroklorid, 100 %, cellkulturreagens, MP Biomedicals™
Produktkod. 11462041 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462041 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11462041 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219474980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2050.00 SEK
    1951.28 SEK / 100g
    Save 98.72 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
CAS 67-03-8
Molekylformel C12H18Cl2N4OS
Kvantitet 100 g
Synonym thiamine hydrochloride, aneurine hydrochloride, thiamine hcl, vitamin b1 hydrochloride, thiamine dichloride, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, vitamin b1, thiaminium chloride
InChI-nyckel DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Molekylvikt (g/mol) 337.26
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105