Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tiaminhydroklorid, 98,5-101,5 %
Produktkod. p-200032 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
Produktkod. 10477540
Brand: Thermo Scientific Chemicals 148990100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tiaminhydroklorid, 98,5-101,5%, C12H17ClN4OS.HCl, CAS-nummer-67-03-8, aneurinhydroklorid, berin, tiaminklorid, tiaminkloridhydroklorid, tiamin-diklorid, tiamin-HCl, tiaminhydroklorid, tiaminiumklorid, tiaminiumklorid, 1-vitaminklorid, 8-1 kg, trofit, 1-vitaminklorid, 8-1 kg. 101,5 %
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-03-8
Molekylformel C12H17ClN4OS·HCl
Molekylvikt (g/mol) 337.26
MDL-nummer MFCD00012780
InChI-nyckel DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Synonym thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
IUPAC-namn 2-[3-[(4-amino-2-metylpyrimidin-5-yl)metyl]-4-metyl-l,3-tiazol-3-ium-5-yl]etanol;klorid;hydroklorid
LEDER CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiamine hydrochloride
Namnnotering 98.5-101.5%
Smältpunkt 250.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5 to 101.5%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Beilstein 27, IV, 1766
Merck Index 15, 9447
Löslighetsinformation Solubility in water: 1 g/mL. Other solubilities: 1 g/18 mL glycerol - 1 g/100 mL 95% alcohol, 1 g/315 mL abs. alcohol, soluble in propylene glycol, practically insoluble in hexane, chloroform, insoluble in benzene, diethyl ether
Formel vikt 337.26
Procent renhet 98.5-101.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.