Läs mer
Tiaminhydroklorid, 99 % (torrvikt), kan innehålla upp till 5 % vatten
Produktkod. 11464127
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464127 250 g 250g
11483930 100 g 100g
11454127 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19560.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 67-03-8 | C12H18Cl2N4OS | 337,263 g/mol
Tiaminhydroklorid spelar en viktig roll som näringsämne för kolhydratmetabolism och för nervfunktion. Den kan användas som livsmedelstillsats för att lägga till en buljong-/köttsmak till såser eller soppor. Det är involverat i framställningen av 3-(4-amino-2-metyl-pyrimidin-5-ylmetyl)-5-(2-hydroxi-etyl)-4-metyl-tiazoliumklorid. Dessutom finner den användning i aminosyrasyntes i odlade celler, vilket finns i många klassiska och serumfria formuleringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tiaminhydroklorid spelar en viktig roll som näringsämne för kolhydratmetabolism och nervfunktion. Den kan användas som livsmedelstillsats för att lägga till en buljong-/köttsmak till såser eller soppor. Det är involverat i framställningen av 3-(4-amino-2-metyl-pyrimidin-5-ylmetyl)-5-(2-hydroxi-etyl)-4-metyl-tiazoliumklorid. Dessutom finner den användning i aminosyrasyntes i odlade celler, vilket finns i många klassiska och serumfria formuleringar.
Löslighet
Löslig i vatten, glycerol, etanol, dimetylsulfoxid och metanol. Olösligt i bensen, hexan, kloroform och eter.
Noter
Ljuskänslig och hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-03-8
Molekylformel C12H18Cl2N4OS
Molekylvikt (g/mol) 337.263
MDL-nummer MFCD00012780
InChI-nyckel DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Synonym thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
IUPAC-namn 2-[3-[(4-amino-2-metylpyrimidin-5-yl)metyl]-4-metyl-l,3-tiazol-3-ium-5-yl]etanol;klorid;hydroklorid
LEDER CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiamine hydrochloride
Smältpunkt ∽250 °C (dekomposition)
Analysprocentintervall 0.99
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), kan forts. upp till 5 % vatten
Kvantitet 250 g
Beilstein 3851771
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Merck Index 14,9295
Löslighetsinformation Löslig i vatten, glycerol, etanol, dimetylsulfoxid och metanol. Olöslig i bensen, hexan, kloroform och eter.
Formel vikt 337.28
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thiamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiamine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.