Läs mer
Tiaminhydroklorid, 99 % (torrvikt), kan innehålla upp till 5 % vatten
Beskrivning
Tiaminhydroklorid spelar en viktig roll som näringsämne för kolhydratmetabolism och för nervfunktion. Den kan användas som livsmedelstillsats för att lägga till en buljong-/köttsmak till såser eller soppor. Det är involverat i framställningen av 3-(4-amino-2-metyl-pyrimidin-5-ylmetyl)-5-(2-hydroxi-etyl)-4-metyl-tiazoliumklorid. Dessutom finner den användning i aminosyrasyntes i odlade celler, vilket finns i många klassiska och serumfria formuleringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tiaminhydroklorid spelar en viktig roll som näringsämne för kolhydratmetabolism och nervfunktion. Den kan användas som livsmedelstillsats för att lägga till en buljong-/köttsmak till såser eller soppor. Det är involverat i framställningen av 3-(4-amino-2-metyl-pyrimidin-5-ylmetyl)-5-(2-hydroxi-etyl)-4-metyl-tiazoliumklorid. Dessutom finner den användning i aminosyrasyntes i odlade celler, vilket finns i många klassiska och serumfria formuleringar.
Löslighet
Löslig i vatten, glycerol, etanol, dimetylsulfoxid och metanol. Olösligt i bensen, hexan, kloroform och eter.
Noter
Ljuskänslig och hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiamine hydrochloride |
| Smältpunkt | ∼250 °C (dekomposition) |
| Analysprocentintervall | 0.99 |
| Anteckningar om analysprocent | (torrvikt), kan forts. upp till 5 % vatten |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 3851771 |
| Känslighet | Hygroskopisk; Ljuskänslig |
| Merck Index | 14,9295 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, glycerol, etanol, dimetylsulfoxid och metanol. Olöslig i bensen, hexan, kloroform och eter. |
| Formel vikt | 337.28 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Thiamine hydrochloride
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Thiamine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.