Läs mer
Tiaminhydroklorid (kristallin), MP Biomedicals
Produktkod. 11472041 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472041 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11472041 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219474983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3005.00 SEK
    2862.66 SEK / 250g
    Save 142.34 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Cellkulturreagens Används vid fluorometrisk bestämning av kvicksilver
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiamine Hydrochloride
CAS 67-03-8
Molekylformel C12H18Cl2N4OS
Kvantitet 250 g
Synonym thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
InChI-nyckel DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
IUPAC-namn 2-[3-[(4-amino-2-metylpyrimidin-5-yl)metyl]-4-metyl-l,3-tiazol-3-ium-5-yl]etanol;klorid;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 337.263
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
Formel vikt 337.3
Fysisk form Kristallin