Läs mer
Tiamin, Hydroklorid, MP Biomedicals
Produktkod. 11452041 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452041 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11452041 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219474925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    589.00 SEK
    560.85 SEK / 25g
    Save 28.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiamine Hydrochloride
CAS 67-03-8
Molekylformel C12H18Cl2N4OS
Kvantitet 25 g
Synonym thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
InChI-nyckel DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
IUPAC-namn 2-[3-[(4-amino-2-metylpyrimidin-5-yl)metyl]-4-metyl-l,3-tiazol-3-ium-5-yl]etanol;klorid;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 337.263
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
Formel vikt 337.26
Fysisk form Kristallin