Läs mer
Tiaminhydroklorid, pulver, MP Biomedicals
Produktkod. 11453421 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453421 25 g 25g
11463421 100 g 100g
11473421 250 g 250g
11483421 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11453421 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210302825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00 SEK
    373.89 SEK / 25g
    Save 19.11 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tiamin (vitamin B1) är ett av de viktiga vitaminerna och behövs för kolhydratmetabolismen.
Tiaminhydroklorid används som livsmedelstillsats för att ge såser eller soppor en buljong-/köttig smak. Det används också som kosttillskott. Används vid fluorometrisk bestämning av kvicksilver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-03-8
Molekylformel C12H17ClN4OS·HCl
Molekylvikt (g/mol) 337.263
MDL-nummer MFCD00012780
Synonym Aneurine hydrochloride, Vitamin B1 hydrochloride, Vitamin B1 HCl, vitamin b1 mononitrate, aneurine mononitrate, aneurine nitrate, betabion mononitrate, thiamine nitrate salt, vitamin b sub 1 nitrate, thiamine mononitrate usp
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiamine Hydrochloride
Namnnotering Food Supplement
Kvantitet 25 g
Beilstein 3851771
IUPAC-namn 3-[(4-amino-2-metylpyrimidin-5-yl)metyl]-5-(2-hydroxyetyl)-4-
Formel vikt 337.3
Fysisk form Pulver