Läs mer
Tiaminhydroklorid, pulver, MP Biomedicals
Produktkod. 11483421 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483421 1 kg 1kg
11453421 25 g 25g
11463421 100 g 100g
11473421 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11483421 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210302891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8255.00 SEK
    7863.54 SEK / 1kg
    Save 391.46 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Tiamin (vitamin B1) är ett av de viktiga vitaminerna och behövs för kolhydratmetabolismen.
Tiaminhydroklorid används som livsmedelstillsats för att ge såser eller soppor en buljong-/köttig smak. Det används också som kosttillskott. Används vid fluorometrisk bestämning av kvicksilver.
Kemiska identifierare
CAS 67-03-8
Molekylformel C12H17ClN4OS·HCl
Molekylvikt (g/mol) 337.263
MDL-nummer MFCD00012780
InChI-nyckel UIERGBJEBXXIGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aneurine hydrochloride, Vitamin B1 hydrochloride, Vitamin B1 HCl
PubChem CID 10762
LEDER [O-][N+]([O-])=O.CC1=C(CCO)[S+]=CN1CC1=CN=C(C)N=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiamine Hydrochloride
Namnnotering Kosttillskott
Kvantitet 1 kg
Beilstein 3851771
IUPAC-namn 3-[(4-amino-2-metylpyrimidin-5-yl)metyl]-5-(2-hydroxyetyl)-4-metyl-3H-1λ4,3-tiazol-1-yliumnitrat
Formel vikt 337.3
Fysisk form Pulver