Läs mer
Tiaminhydroklorid (vitamin B1) 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30460827
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30460827 1 ml
1 options
Produktkod. 30460827 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0049.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Tiaminhydroklorid (vitamin B1) 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiamine Hydrochloride
CAS 67-03-8
Analyt- eller komponentnamn Thiamine Hydrochloride
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C12 H17 N4 O S . Cl . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1, Thiamine monohydrochloride, 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride monohydrochloride, Aneurine hydrochloride, Apate drops, Beatine, Bedome, Begiolan, Benerva, Bequin, Berin, Betabion, Betalin S, Betaxin, Bethiazine, Beuion, Bevitine, Bewon, Biamine, Biuno, Bivatin, Bivita, Clotiamina, Eskapen, Eskaphen, Lixa-Beta, Metabolin, Slowten, THD, Thiadoxine, Thiamin chloride, Thiamin dichloride, Thiamin hydrochloride, Thiaminal, Thiamine chloride, Thiamine chloride hydrochloride, Thiamine dichloride, Thiamine hydrochloride, Thiaminium chloride, Thiaminium chloride hydrochloride, Thiamol, Thiavit, Tiamidon, Tiaminal, Trophite, Vetalin S, Vinothiam, Vitamin B1 hydrochloride, Vitaneuron, 3-(4-Amino-2-methylpyrimidyl-5-methyl)-4-methyl-5,beta-hydroxyethylthiazolium chloride hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C12H17N4OS0.2 ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17 H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1 H/q+1;;/p-1
LEDER Cl.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2 csc(CCO)c2C)c(N)n1
IUPAC-namn 2-[3-[(4-amino-2-metylpyrimidin-5-yl)metyl]-4-metyl-1,3-tiazol-3-ium-5-yl]etanol; klorid; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 337.27
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 336,0578 g/mol