Läs mer
Tiaminhydroklorid (vitamin B1), LoGiCal
Produktkod. 30461604
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461604 10 mg
1 options
Produktkod. 30461604 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0049.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiamine Hydrochloride
CAS 67-03-8
Analyt- eller komponentnamn Thiamine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H17 N4 O S . Cl . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1, Thiamine monohydrochloride, 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride monohydrochloride, Aneurine hydrochloride, Apate drops, Beatine, Bedome, Begiolan, Benerva, Bequin, Berin, Betabion, Betalin S, Betaxin, Bethiazine, Beuion, Bevitine, Bewon, Biamine, Biuno, Bivatin, Bivita, Clotiamina, Eskapen, Eskaphen, Lixa-Beta, Metabolin, Slowten, THD, Thiadoxine, Thiamin chloride, Thiamin dichloride, Thiamin hydrochloride, Thiaminal, Thiamine chloride, Thiamine chloride hydrochloride, Thiamine dichloride, Thiamine hydrochloride, Thiaminium chloride, Thiaminium chloride hydrochloride, Thiamol, Thiavit, Tiamidon, Tiaminal, Trophite, Vetalin S, Vinothiam, Vitamin B1 hydrochloride, Vitaneuron, 3-(4-Amino-2-methylpyrimidyl-5-methyl)-4-methyl-5,beta-hydroxyethylthiazolium chloride hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCO)c2C)c(N)n1
IUPAC-namn 2-[3-[(4-amino-2-metylpyrimidin-5-yl)metyl]-4-metyl-1,3-tiazol-3-ium-5-yl]etanol; klorid; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 337.27
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 336,0578 g/mol