Läs mer
Thiamine Hydrochloride (White Powder), Fisher BioReagents
Produktkod. 10113533
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10113533 100 g Glass Bottle 100g
1 options
Produktkod. 10113533 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP892100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This vitamin is suitable for use in systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiamine Hydrochloride
CAS 67-03-8
Smältpunkt 260°C
Färg White
Densitet 1.4g/cm³
pH 2.7 to 3.4
Analysprocentintervall ≥98 %
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C12H18Cl2N4OS
Kvantitet 100 g
Rester efter avdunstning 0.2% max.
Merck Index 15, 9447
Synonym thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
InChI-nyckel DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
IUPAC-namn 2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethanol;chloride;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 337.263
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
Formel vikt 300.66
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Solid