Läs mer
Thiamine monochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16412019
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
16412019 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16412019 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0100
MedChemExpress Thiamine monochloride (Vitamin B1) is an essential vitamin that plays an important role in cellular production of energy from ingested food and enhances normal neuronal actives.
Thiamine monochloride (Vitamin B1) is an essential vitamin that plays an important role in cellular production of energy from ingested food and enhances normal neuronal actives.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiamine monochloride
CAS 59-43-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H17ClN4OS
Kvantitet 1 g
Synonym Vitamin B1
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (332.44 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (3.32 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC2=CN=C(C)N=C2N.[Cl-]
Molekylvikt (g/mol) 300.81
Formel vikt 300.81
Procent renhet 99.72%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism