Läs mer
Tiaminmononitrat, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiamine Mononitrate |
| CAS | 532-43-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Thiamine Mononitrate |
| Frakt skick | +20 °C |
| Molekylformel | C12 H17 N4 O S . N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Thiamine Nitrate, Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-, nitrate (1:1), Thiamine nitrate (6CI), Thiamine nitrate (salt) (7CI,8CI), Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-, nitrate (salt) (9CI), Aneurine mononitrate, Aneurine-nitrate, Betabion mononitrate, Thiamine mononitrate, Vitamin B1 mononitrate, Vitamin B1 nitrate, 3-(4-Amino-2-methylpyrimidyl-5-methyl)-4-methyl-5,beta-hydroxyethylthiazolium nitrate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N4OS.NO3/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;2-1(3)4/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);/q+1;-1 |
| LEDER | Cc1ncc(C[n+]2csc(CCO)c2C)c(N)n1.[O-][N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-[3-[(4-amino-2-metylpyrimidin-5-yl)metyl]-4-metyl-1,3-tiazol-3-ium-5-yl]etanol; nitrat |
| Visa mer |