missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thiamine Monophosphate Dihydrate, TRC

Produktkod. 30137343
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30137343 2.5 g 2.5g
30133154 5 g -
17984895 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137343 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3441422.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 273724-21-3
Molekylformel C12 H18 N4 O4 P S . Cl . 2 H2 O
Molekylvikt (g/mol) 416.82
Synonym 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-[2-(phosphonooxy)ethyl]-thiazolium Chloride Hydrate (1:1:2), Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-[2-(phosphonooxy)ethyl]-, chloride, dihydrate (9CI), Thiamine Monophosphate Dihydrate
IUPAC-namn 2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethyl dihydrogen phosphate;chloride;dihydrate
LEDER O.O.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOP(=O)(O)O)c2C)c(N)n1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Thiamine Monophosphate Dihydrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H17N4O4PS.ClH.2H2O/c1-8-11(3-4-20-21(17,18)19)22-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H3-,13,14,15,17,18,19);1H;2*1H2
Formel vikt 416.0686
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.