Läs mer
Tiaminnitrat
Produktkod. p-7041720
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15472859 10 g 10g
15482859 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15472859 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60014.09
CAS: 532-43-4 | C12H17N5O4S | 327,36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 532-43-4
Molekylformel C12H17N5O4S
Molekylvikt (g/mol) 327.36
MDL-nummer MFCD00036330
InChI-nyckel UIERGBJEBXXIGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiamine nitrate, thiamine mononitrate, vitamin b1 nitrate, vitamin b1 mononitrate, aneurine mononitrate, aneurine nitrate, betabion mononitrate, thiamine nitrate salt, vitamin b sub 1 nitrate, thiamine mononitrate usp
PubChem CID 10762
IUPAC-namn 2-[3-[(4-amino-2-metylpyrimidin-5-yl)metyl]-4-metyl-l,3-tiazol-3-ium-5-yl]etanol;nitrat
LEDER [O-][N+]([O-])=O.CC1=C(CCO)[S+]=CN1CC1=CN=C(C)N=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiamine nitrate
Smältpunkt 190 °C
Färg Vitt
Kvantitet 10 g
Merck Index 14,9295
Formel vikt 327.36
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.