Läs mer
Tiamin nitrat, TRC
Produktkod. 30006059
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006059 10 g
17988394 5 g
17918204 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006059 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT34410510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 532-43-4
Molekylformel C12 H17 N4 O S . N O3
Molekylvikt (g/mol) 327.36
Synonym Thiamine Nitrate, Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-, nitrate (1:1), Thiamine nitrate (6CI), Thiamine nitrate (salt) (7CI,8CI), Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-, nitrate (salt) (9CI), 3-(4-Amino-2-methylpyrimidyl-5-methyl)-4-methyl-5,β-hydroxyethylthiazolium nitrate, Aneurine mononitrate, Aneurine-nitrate, Betabion mononitrate, Thiamine mononitrate, Vitamin B1 mononitrate, Vitamin B1 nitrate
IUPAC-namn 2-[3-[(4-amino-2-metylpyrimidin-5-yl)metyl]-4-metyl-1,3-tiazol-3-ium-5-yl]etanol; nitrat
LEDER Cc1ncc(C[n+]2csc(CCO)c2C)c(N)n1.[O-][N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiamine Mononitrate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H17N4OS.NO3/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;2-1(3)4/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);/q+1;-1
Formel vikt 327.1001