Läs mer
Thiamine Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiamine Sulfate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N4O4S2/c1-8-11(3-4-20-22(17,18)19)21-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H2-,13,14,15,17,18,19) |
| Formel vikt | 344.0613 |
| Procent renhet | >95% |