Läs mer
Tiamin-tiokarbamat, TRC
Produktkod. 30456857
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456857 100 mg
30455446 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30456857 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT344093100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Thiamine Thiocarbamate
Analyt- eller komponentnamn Thiamine Thiocarbamate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14H20N4O3S2
Synonym [(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]carbamodithioic Acid 1-[2-(Acetyloxy)ethyl]-2-oxopropyl Ester + 2-(3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-4-hydroxy-4-methyl-2-thioxothiazolidin-5-yl)ethyl acetate
Lösningstyp Snyggt
LEDER -NC1=C(CN2C(SC(CCOC(C)=O)C2(O)C)=S)C=NC(C)=N1.NC3=C(CNC(SC(C(C)=O)CCOC(C)=O)=S)C=NC(C)=N3
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 356.46