Läs mer
Thiamphenicol 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317519
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317519 1 ml
1 options
Produktkod. 30317519 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17457000AL1000
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiamphenicol
CAS 15318-45-3
Analyt- eller komponentnamn Thiamphenicol
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C12 H15 Cl2 N O5 S
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Thiamphenicol
InChI formel InChI=1S/C12H15Cl2NO5S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-16)15-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,16-17H,6H2,1H3,(H,15,18)/t9-,10-/m1/s1
LEDER CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl
IUPAC-namn 2,2-diklor-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-metylsulfonylfenyl)propan-2-yl]acetamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 356.22
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 355,0048 g/mol