Läs mer
Tiamfenikol, 99,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11465251 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465251 5 g 5g
11475251 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465251 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215684605
Kemiska identifierare
CAS 15318-45-3
Molekylformel C12H15Cl2NO5S
Molekylvikt (g/mol) 356.214
InChI-nyckel OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N
Synonym D -threo-2, 2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-(methyl- sulfonyl)phenethyl]-acetamide
PubChem CID 27200
ChEBI CHEBI:32215
IUPAC-namn 2,2-diklor-N-[(lR,2R)-1,3-dihydroxi-1-(4-metylsulfonylfenyl)propan-2-yl]acetamid
LEDER CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiamphenicol
Typ Thiamphenicol
Fysisk form Frittflytande pulver
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 0.995
Formel vikt 356.2