Läs mer
Thiamphenicol, Mikromol™
Beskrivning
Thiamphenicol
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Thiamphenicol |
| CAS | 15318-45-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Thiamphenicol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C12 H15 Cl2 N O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Thiamphenicol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15Cl2NO5S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-16)15-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,16-17H,6H2,1H3,(H,15,18)/t9-,10-/m1/s1 |
| LEDER | CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 2,2-diklor-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-metylsulfonylfenyl)propan-2-yl]acetamid |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?