Läs mer
Thiamphenicol, TRC
Produktkod. 30451436
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30451436 100 mg
1 options
Produktkod. 30451436 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT344160100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiamphenicol
CAS 15318-45-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C12 H15 Cl2 N O5 S
Kvantitet 100 mg
Synonym Thiamphenicol, Acetamide','2,2-dichloro-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl]-','[R-(R*,R*)]-, Acetamide','2,2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-(methylsulfonyl)phenethyl]-','D-threo-(+)- (8CI), 2,2-Dichloro-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl]acetamide, (+)-Thiamphenicol, (2'R,3'R)-Thiamphenicol, (Methylsulfonyl)chloramphenicol, 8065CB, D-Thiocymetin, D-Thiophenicol, D-d-threo-2-Dichloroacetamido-1-(4-methylsulfonylphenyl)-1,3-propanediol, D-threo-(1R,2R)-1-(p-Methylsulfonylphenyl)-2-dichloroacetamido-1,3-propanediol, Dextrosulphenidol, NSC 522822, Thiamphenicol, Thiocymetin, Thiophenicol, Tirsan, Win 5063-2, Acetamide','2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl]-
InChI formel InChI=1S/C12H15Cl2NO5S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-16)15-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,16-17H,6H2,1H3,(H,15,18)/t9-,10-/m1/s1
LEDER CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl
IUPAC-namn 2,2-diklor-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-metylsulfonylfenyl)propan-2-yl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 356.22
Formel vikt 355.0048