Läs mer
Thiane, TRC
Produktkod. 30450170
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30450170 25 g
30453144 10 g
30455253 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30450170 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT34414525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1613-51-0
Molekylformel C5H10S
Molekylvikt (g/mol) 102.2
Synonym NSC 9459, Pentamethylene Sulfide, Penthiophane, Tetrahydro-2H-thiopyran, Tetrahydrothiapyran, Tetrahydrothiopyran, Thiacyclohexane
IUPAC-namn Thine
LEDER C1CCSCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiane
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C5H10S/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
Formel vikt 102.0503