Läs mer
Thianthrene-1-boronic acid, tech. 90%
Produktkod. 11339815
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339815 5 g 5g
11329815 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339815 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19833.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 108847-76-3 | C12H9BO2S2 | 260.132 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108847-76-3
Molekylformel C12H9BO2S2
Molekylvikt (g/mol) 260.132
MDL-nummer MFCD00093039
InChI-nyckel FZEWPLIHPXGNTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym thianthrene-1-boronic acid, 1-thianthrenylboronic acid, thianthren-1-boronic acid, boronic acid, 1-thianthrenyl, thianthren-1-yl boronic acid, pubchem11895, acmc-1c7cr, boronic acid, b-1-thianthrenyl
PubChem CID 2734382
IUPAC-namn thianthren-1-ylboronic acid
LEDER B(C1=C2C(=CC=C1)SC3=CC=CC=C3S2)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thianthrene-1-boronic acid
Smältpunkt 145°C to 149°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 225524
Formel vikt 260.14
Procent renhet 90%
Kvalitet Technical
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.