Läs mer
Tiazol-4-ylboronsyra, TRC
Produktkod. 30452524
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30452524 500 mg
1 options
Produktkod. 30452524 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT344720500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiazol-4-ylboronic Acid
CAS 1016642-07-1
Molekylformel C3 H4 B N O2 S
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C3H4BNO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2,6-7H
LEDER OB(O)c1cscn1
IUPAC-namn 1,3-tiazol-4-ylboronsyra
Molekylvikt (g/mol) 128.945
Formel vikt 129.006